missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Quinoxalinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| CAS | 1865-11-8 |
| Molekylær formel | C10 H8 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Quinoxalinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)9-6-11-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-6H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | methyl quinoxaline-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vægt | 188.0586 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?