Få mere at vide
2-quinoxalincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613773 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10613773 100 mg Glasflaske 100mg
10160952 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10613773 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368681000
 Begrænset vare
På lager
Chemical Identifiers
CAS 879-65-2
Molekylær formel C9H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.16
MDL nummer MFCD00012334
InChI nøgle UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
PubChem CID 96695
IUPAC navn quinoxalin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Quinoxalinecarboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 206,0 °C
Farve Beige til Grøn-Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Formel vægt 174.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver, krystaller eller stykker
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.