Få mere at vide
2-Quinoxallinecarboxaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Quinoxalinecarboxaldehyde |
| CAS | 1593-08-4 |
| Molekylær formel | C9H6N2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Formylquinoxaline, Quinoxalin-2-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O/c12-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)11-7/h1-6H |
| SMIL | O=Cc1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | quinoxalin-2-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.16 |
| Formel vægt | 158.048 |