Få mere at vide
2-Quinoxalinecarboxaldehyde 1,4-Dioxide Dimethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Quinoxalinecarboxaldehyde 1,4-Dioxide Dimethyl Acetal |
| CAS | 32065-66-0 |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Formylquinoxaline 1,4-Dioxide Dimethyl Acetal, Quinoxaline-2-carboxaldehyde Dimethyl aAetal Di-N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClO3/c15-13-6-5-9(7-12(13)14(17)18)11-4-2-1-3-10(11)8-16/h1-8H,(H,17,18) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(ccc1Cl)c2ccccc2C=O |
| IUPAC navn | 2-chloro-5-(2-formylphenyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.673 |
| Formel vægt | 260.024 |