Få mere at vide
2-(quinolin-4-yl)ethan-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Quinolin-4-yl)ethan-1-amine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2/c12-7-5-9-6-8-13-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,6,8H,5,7,12H2 |
| Formel vægt | 172.1 |