Få mere at vide
2-Pyrrolidone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15886430
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15886430 1 L
15876430 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886430 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8070411000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-45-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 85.1
Tekniske data
Smeltepunkt 25.5°C (External MSDS)
Tæthed 1.11 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00005270
Mængde 1 L
Synonym 2-Pyrrolidone, γ-Butyrolactam, 2-Pyrrolidone