Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-Pyrrolidon-5-carboxylsyre, natriumsalt, 50 vægt% opløsning i vand
Artikelnummer. p-189397 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 10491461
Brand: Thermo Scientific Chemicals 232920250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54571-67-4 | C5H6NNaO3 | 151.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt
Farve Farveløs
Navn note 50 wt. % Solution in Water
CAS 54571-67-4, 7732-18-5
CAS min % 47.5
CAS Max % 52.5
Molekylær formel C5H6NNaO3
MDL nummer MFCD00066984
Tæthed 1.27g/mL
Synonym sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt
InChI nøgle CRPCXAMJWCDHFM-DFWYDOINSA-M
SMIL [Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC navn natrium;5-oxopyrrolidin-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 151.10
PubChem CID 23666346
Formel vægt 151.1
Procent renhed 47.5 to 52.5%
Emballage Glasflaske
pH 6.8 to 7.4
Mængde 25 ml
Fysisk form Løsning