Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-Pyrrolidon-5-carboxylsyre, natriumsalt, 50 vægt% opløsning i vand
Artikelnummer. 10023010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10023010 100 ml 100ml
10491461 25 ml 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10023010 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 232921000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54571-67-4 | C5H6NNaO3 | 151.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt
Farve Farveløs
Navn note 50 wt. % Solution in Water
CAS 54571-67-4, 7732-18-5
CAS min % 47.5
CAS Max % 52.5
Molekylær formel C5H6NNaO3
MDL nummer MFCD00066984
Tæthed 1.27g/mL
Synonym sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt
InChI nøgle CRPCXAMJWCDHFM-DFWYDOINSA-M
SMIL [Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC navn natrium;5-oxopyrrolidin-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 151.10
PubChem CID 23666346
Formel vægt 151.1
Procent renhed 47.5 to 52.5%
Emballage Glasflaske
pH 6.8 to 7.4
Mængde 100 ml
Fysisk form Løsning