missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Pyrrolidinylphosphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyrrolidinylphosphonic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10NO3P/c6-9(7,8)4-2-1-3-5-4/h4-5H,1-3H2,(H2,6,7,8) |
| Formel vægt | 151.0398 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?