missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Pyrrolidinyl Desmorpholinylrocuronium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyrrolidinyl Desmorpholinylrocuronium bromide |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H53N2O3.BrH/c1-5-16-34(17-8-9-18-34)28-20-26-24-11-10-23-19-29(36)27(33-14-6-7-15-33)21-32(23,4)25(24)12-13-31(26,3)30(28)37-22(2)35;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 592.324 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?