Få mere at vide
2-Pyrrolidinon, TRC
Artikelnummer. 18061330
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18061330 50 g
17999729 25 g
18031240 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99899050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-45-5
Molekylær formel C4 H7 N O
Molekylvægt (g/mol) 85.1
Synonym 2-Oxo-4-butyrolactam, 2-Oxopyrrolidine, 2-Pyrol, 2-Pyrrolidone, 2-Tetrahydropyrrolone, 4-Aminobutyric acid lactam, Azacyclopentan-2-one, Butanoic acid, 4-amino-, lactam, Butyrolactam, Kollisolv PYR, NSC 4593, NSC 8413, Pyrrolidin-2-one, Pyrrolidone, Soluphor P, α-Pyrrolidinone, α-Pyrrolidone, γ-Aminobutyric acid lactam, γ-Aminobutyric lactam, γ-Aminobutyrolactam, γ-Butyrolactam
IUPAC navn pyrrolidin-2-one
SMIL O=C1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidone
Renhedsgrad noter GC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Formel vægt 85.0528
Procent renhed >95%