Få mere at vide
2-Pyrrolidinon, 99%
Beskrivelse
2-Pyrrolidinon bruges som et derivat i lægemidler såsom cotinin, doxapram, piracetam, povidon og ethosuximid. Det bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt i polymerer, blækpatroner, tone- og farvestofprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Pyrrolidinon anvendes som et derivat i lægemidler såsom cotinin, doxapram, piracetam, povidon og ethosuximid. Det bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt i polymerer, blækpatroner, tone- og farvestofprodukter.
Opløselighed
Blandbar med vand og andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyrrolidinone |
| Smeltepunkt | 23 °C til 25 °C |
| Tæthed | 1.12 |
| Kogepunkt | 245 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4875 |
| Mængde | 500 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8016 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand og andre organiske opløsningsmidler. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Pyrrolidinone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyrrolidinone