Få mere at vide
2-Pyrrolidinon, 99%
Artikelnummer. 11419150
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419150 2 kg 2kg
11429150 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15332.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85,106 g/mol
2-Pyrrolidinon bruges som et derivat i lægemidler såsom cotinin, doxapram, piracetam, povidon og ethosuximid. Det bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt i polymerer, blækpatroner, tone- og farvestofprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Pyrrolidinon anvendes som et derivat i lægemidler såsom cotinin, doxapram, piracetam, povidon og ethosuximid. Det bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt i polymerer, blækpatroner, tone- og farvestofprodukter.
Opløselighed
Blandbar med vand og andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-45-5
Molekylær formel C4H7NO
Molekylvægt (g/mol) 85.106
MDL nummer MFCD00005270
InChI nøgle HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
IUPAC navn pyrrolidin-2-on
SMIL C1CC(=O)NC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidinone
Smeltepunkt 23 °C til 25 °C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 245 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4875
Mængde 2 kg
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,8016
Opløselighedsinformation Blandet med vand og andre organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 85.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyrrolidinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyrrolidinone