Få mere at vide
2-Pyrrolidinon, 99%
Artikelnummer. 10479440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10479440 250 mL Glasflaske 250ml
10489440 500 mL Glasflaske 500ml
10299173 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10479440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132112500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.88 DKK
    246.65 DKK / 250ml
    Spare 27.23 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-45-5
Molekylær formel C4H7NO
Molekylvægt (g/mol) 85.11
MDL nummer MFCD00005270
InChI nøgle HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
IUPAC navn pyrrolidin-2-on
SMIL C1CC(=O)NC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidinone
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 25,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1030g/mL
Kogepunkt 250,0 °C
Flammepunkt 138 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4860 til 1,4880
Mængde 250 mL
Beilstein 21, 236
Merck Index 15, 8130
Specifik vægtfylde 1.103
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether, kloroform, benzen, ethylacetat, kulstofdisulfid
Viskositet 10,2 mPa (30 °C)
Formel vægt 85.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid or Low Melting Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyrrolidinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.