Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyrrolidinone |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 25,5 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1030g/mL |
| Kogepunkt | 250,0 °C |
| Flammepunkt | 138 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |