Få mere at vide
(+/-)-2-pyrrolidinon-5-carboxylsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317426
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317426 250 g 250g
11307426 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09424.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149-87-1 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (næsten gennemsigtighed)
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-87-1
Molekylær formel C5H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 129.12
MDL nummer MFCD00064322
InChI nøgle ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
PubChem CID 499
ChEBI CHEBI:16010
IUPAC navn 5-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 183°C to 185°C
Mængde 250 g
Beilstein 82131
Opløselighedsinformation Soluble in water. (almost transparency)
Formel vægt 129.12
Procent renhed 99%