Få mere at vide
2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5,5-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyrrolidinone-D6 |
| CAS | 70607-84-0 |
| Molekylær formel | C4 D6 H N O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5,5-d6 (9 CI), Pyrrolidone-d6, Pyrrolidin-2-one-3,3,4,4,5,5-d6, 2-Pyrrolidinone-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])NC(=O)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,5,5-hexadeuteriopyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 91.1415 |
| Formel vægt | 91.0904 g/mol |
| Vis mere |