Få mere at vide
2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10727315
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10727315 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10536154 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727315 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69301DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 253315-06-9
Molekylær formel C9H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 193.21
MDL nummer MFCD09054869
InChI nøgle BARCKZNRVNLERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 6622038
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 193.2
Procent renhed 97%