Få mere at vide
2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672515
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10672515 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10397594 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672515 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69304CB
Kemiske identifikatorer
CAS 937796-10-6
Molekylær formel C9H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 177.21
MDL nummer MFCD09863239
InChI nøgle KJMKROLYLRRJDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, saltdata: free
PubChem CID 24229766
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.21
Procent renhed 97%