Få mere at vide
(2-Pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl)methylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10292133
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10292133 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10164783 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10292133 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50413DA
Kemiske identifikatorer
CAS 876316-38-0
Molekylær formel C10H15N3
Molekylvægt (g/mol) 177.251
MDL nummer MFCD08435907
InChI nøgle BNVQNNKKUNFIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl methylamine, 2-pyrrolidin-1-yl pyrid-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl methylamine, 1-2-pyrrolidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-pyrrolidinyl-4-pyridyl methylamine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl methanamine, 4-pyridinemethanamine, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 16227951
IUPAC navn (2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl)methanamin
SMIL C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 177.25
Procent renhed 97%