Få mere at vide
(2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567494
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10567494 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10337124 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10158314 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10567494 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44809CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 73051-88-4
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.247
InChI nøgle QXIYEQQTAPJDBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 2-pyrrolizinobenzenemethanol, 2-1-pyrrolidinyl benzylalkohol, 2-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 13021765
IUPAC navn (2-pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.25
Procent renhed 95%