Få mere at vide
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411514
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10411514 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10411514 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50416DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinonitrile
CAS 127680-87-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C10H11N3
MDL nummer MFCD08435908
Mængde 1 g
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinonitrile, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinonitrile, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-1-pyrrolidinyl, acmc-1c0ry, 2-pyrrolidinoisonicotinonitrile, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbonitrile
InChI nøgle POKSKCURNRHWPZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C#N
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 173.219
PubChem CID 14640855
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%