Få mere at vide
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinsyre,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350677
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11350677 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10670454 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350677 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50401CB
Kemiske identifikatorer
CAS 98088-04-1
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD04115212
InChI nøgle PQLHQGBNMJTAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 2-1-pyrrolidinyl isonicotinic acid, 2-1-pyrrolidinyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 1.5 hydrate, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carboxylic acid, hydrochloride
PubChem CID 6484236
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 1.5 hydrate
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.25
Procent renhed 90%