Få mere at vide
2-pyrrolidin-1-ylanilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295784
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10295784 250 mg 250mg
10091284 1 g 1g
10777475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10295784 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44814CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 21627-58-7
Molekylær formel C10H14N2
Molekylvægt (g/mol) 162.236
InChI nøgle BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine
PubChem CID 937501
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylanilin
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidin-1-ylaniline
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 162.23
Procent renhed 97%