Få mere at vide
2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10440944
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10440944 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10644005 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440944 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64201CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 941716-91-2
Molekylær formel C8H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 198.24
MDL nummer MFCD09879943
InChI nøgle KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 24229715
SMIL OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-(pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
Formel vægt 198.25
Procent renhed 97%