Få mere at vide
2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153563
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10153563 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10103414 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153563 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64204CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 900015-48-7
Molekylær formel C8H10N2OS
Molekylvægt (g/mol) 182.241
MDL nummer MFCD07021330
InChI nøgle CFFWKLLEEVWNLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 2767663
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMIL C1CCN(C1)C2=NC=C(S2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 182.25
Procent renhed 97%