Få mere at vide
(2-Pyrimidylthio)acetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10693172
Brand: Thermo Scientific Acros 334490050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 88768-45-0
Molekylær formel C6H5N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 169.18
MDL nummer MFCD00010287
InChI nøgle NIEOYUNNKKAQKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-pyrimidylthio acetic acid, pyrimidin-2-ylthio acetic acid, 2-pyrimidin-2-ylthio acetic acid, pyrimidin-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-pyrimidinylthio acetic acid, acetic acid, 2-pyrimidinylthio, 2-carboxymethylthio pyrimidine, 2-pyrimidin-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-pyrimidin-2-ylthioacetic acid, acetic acid, 2-2-pyrimidinylthio
PubChem CID 581022
IUPAC navn 2-pyrimidin-2-ylsulfanylacetic acid
SMIL [O-]C(=O)CSC1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Pyrimidylthio)acetic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 200°C to 203°C
Farve Beige to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 170.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Pyrimidylthio)acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.