Få mere at vide
2-Pyrimidinylthiourea, 97+%
Artikelnummer. 15476537
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476537 1 g 1g
15486537 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33681.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 31437-20-4 | C5H6N4S | 154,191 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31437-20-4
Molekylær formel C5H6N4S
Molekylvægt (g/mol) 154.191
MDL nummer MFCD02662218
InChI nøgle MCCLFFQZNBEOAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrimidin-2-yl thiourea, n-pyrimidin-2-ylthiourea, pyrimidin-2-yl-thiourea, pyrimidin-2-yl thiourea, n-2-pyrimidinyl thiourea, n-pyrimidin-2ylthiourea, 1-pyrimidin-2-ylthiourea, 1-pyrimidin-2-yl-thiourea, amino pyrimidin-2-ylamino methane-1-thione
PubChem CID 2760516
IUPAC navn pyrimidin-2-ylthiourinstof
SMIL C1=CN=C(N=C1)NC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrimidinylthiourea
Smeltepunkt 234°C to 238°C
Mængde 1 g
Formel vægt 154.19
Procent renhed ≥97%