missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Pyrimidinemethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyrimidinemethanamine |
| CAS | 75985-45-4 |
| Molekylær formel | C5H7N3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Pyrimidin-2-ylmethanamine, 2-Aminomethylpyrimidine, Pyrimidin-2-ylmethanamine, [(Pyrimidin-2-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,4,6H2 |
| SMIL | C1=CN=C(CN)N=C1 |
| IUPAC navn | pyrimidin-2-ylmethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.064 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?