missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Pyrimidinecarboximidamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30420241
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420241 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9972705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Pyrimidinecarboximidamide Hydrochloride
CAS 138588-40-6
Molekylær formel C5 H6 N4 . Cl H
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N4.ClH/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5;/h1-3H,(H3,6,7);1H
SMIL Cl.NC(=N)c1ncccn1
IUPAC navn pyrimidine-2-carboximidamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 158.59
Formel vægt 158.0359
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.