Få mere at vide
2-Pyrimidincarbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582908 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10582908 5 g Glasflaske 5g
10574188 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10582908 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429820050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14080-23-0 | C5H3N3 | 105.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14080-23-0
Molekylær formel C5H3N3
Molekylvægt (g/mol) 105.10
MDL nummer MFCD00160513
InChI nøgle IIHQNAXFIODVDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanopyrimidine, 2-pyrimidinecarbonitrile, 2-cyano-pyrimidine, 2-cyano pyrimidine, cyanopyrimidine, provastatin, pyrimidinecarbonitrile, zlchem 283, pubchem7042, pyrimidin-2-carbonitrile
PubChem CID 2757979
IUPAC navn pyrimidin-2-carbonitril
SMIL N#CC1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrimidinecarbonitrile
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37.0°C to 41.0°C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 105.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyrimidinecarbonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.