missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Pyrimidineacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30411521
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30411521 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411521 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9972302.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Pyrimidineacetic Acid
CAS 66621-73-6
Molekylær formel C6H6N2O2
Mængde 2.5 g
Synonym (Pyrimid-2-yl)acetic Acid, 2-(Pyrimidin-2-yl)acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c9-6(10)4-5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,4H2,(H,9,10)
SMIL O=C(O)CC1=NC=CC=N1
IUPAC navn 2-(pyrimidin-2-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.