Få mere at vide
2-Pyridylethylmercaptan, TRC
Artikelnummer. 30414535
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30414535 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30414535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9940002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2044-28-2
Molekylær formel C7 H9 N S
Molekylvægt (g/mol) 139.22
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylethanethiol
SMIL SCCc1ccccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridylethylmercaptan
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NS/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
Formel vægt 139.0456