Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2-Pyridylethylamine dihydrochloride
Beskrivelse
Histamine H1 receptor agonist that produces vasoconstriction in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyridylethylamine dihydrochloride |
| CAS | 3343-39-3 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C7H12Cl2N2 |
| Formel vægt | 195.09 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.087 |