Få mere at vide
2'-Pyridyleddikesyre hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30010511
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30010511 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30010511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP991750250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridylacetic Acid Hydrochloride
CAS 16179-97-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H7 N O2 . Cl H
Mængde 250 mg
Synonym 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (1:1), 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-Pyridinylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid monohydrochloride, (2-Pyridinyl)acetic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
SMIL Cl.OC(=O)Cc1ccccn1
IUPAC navn 2-pyridin-2-yleddikesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 173.6
Formel vægt 173.0244
Procent renhed >95%