Få mere at vide
2-Pyridyleddikesyre hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10336970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10336970 5 g Glasflaske 5g
10274800 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131950050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16179-97-8 | C7H7NO2·HCl | 173,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16179-97-8
Molekylær formel C7H7NO2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 173.6
MDL nummer MFCD00012812
InChI nøgle MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid, hydrochloride, pyridin-2-ylacetic acid hydrochloride, pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid, hydrochloride 1:1, 2-pyridylacetic acid hydrochloide, pyridin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-2-pyridyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 85317
IUPAC navn 2-pyridin-2-yleddikesyre;hydrochlorid
SMIL C1=CC=NC(=C1)CC(=O)O.Cl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 135 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)CH2COOH·HCl
Mængde 5 g
Formel vægt 173.6
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.