Få mere at vide
(2-Pyridyl)dithiobimane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Pyridyl)dithiobimane |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O2S2/c1-9-11(3)17-12(10(2)15(20)18(17)14(9)19)8-21-22-13-6-4-5-7-16-13/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 333.0606 |