missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Pyridyl)dithiobimane, TRC

Artikelnummer. 30422364
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422364 5 mg
30424139 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422364 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9930005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 385398-64-1
Molekylær formel C15 H15 N3 O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 333.43
IUPAC navn 1,2,6-trimethyl-7-[(pyridin-2-yldisulfanyl)methyl]pyrazolo[1,2-a]pyrazole-3,5-dione
SMIL CC1=C(C)C(=O)N2N1C(=C(C)C2=O)CSSc3ccccn3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Pyridyl)dithiobimane
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O2S2/c1-9-11(3)17-12(10(2)15(20)18(17)14(9)19)8-21-22-13-6-4-5-7-16-13/h4-7H,8H2,1-3H3
Formel vægt 333.0606
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.