Få mere at vide
2-Pyridinsulfonylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307146
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307146 1 g 1g
11317146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07114.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 170449-34-0 | C7H6N2O2S | 182.197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170449-34-0
Molekylær formel C7H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.197
MDL nummer MFCD00041443
InChI nøgle SAKACXZDAJXBCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinesulfonylacetonitrile, 2-pyridinesulphonylacetonitrile, 2-pyridin-2-ylsulfonyl acetonitrile, pyridine-2-sulfonylacetonitrile, 2-pyridine-2-sulfonyl acetonitrile, pyridin-2-ylsulfonyl acetonitrile, 2-2-pyridylsulfonyl ethanenitrile, maybridge1_004727, acmc-1c3jt, 2-pyridinesulfonlyacetonitrile
PubChem CID 519355
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylsulfonylacetonitril
SMIL C1=CC=NC(=C1)S(=O)(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridinesulfonylacetonitrile
Smeltepunkt 77°C to 79°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 182.21
Procent renhed 98%