missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Pyridinesulfonyl Chloride, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyridinesulfonyl Chloride','Technical Grade |
| CAS | 66715-65-9 |
| Molekylær formel | C5H4ClNO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyridine-2-sulfonyl Chloride, 2-Chlorosulfonyl-pyridinium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClNO2S/c6-10(8,9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| SMIL | C1=CC=NC(=C1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | pyridine-2-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.61 |
| Formel vægt | 176.97 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?