Få mere at vide
2-Pyridinethanol, TRC
Artikelnummer. 30425619
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30425619 100 g
1 options
Artikelnummer. 30425619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP991520100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
CAS 103-74-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H9 N O
Mængde 100 g
Synonym 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, 2-Pyridineethanol, 2-(2-Hydroxylethyl)pyridine, 2-(2-Pyridinyl)ethanol, 2-(2-Pyridyl)ethanol, 2-(2-Pyridyl)ethyl alcohol, 2-(α-Pyridyl)ethanol, 2-(β-Hydroxyethyl)pyridine, 2-Pyridylethanol, NSC 2144, NSC 77979, β-(2-Pyridyl)ethanol
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
SMIL OCCc1ccccn1
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 123.15
Formel vægt 123.0684
Procent renhed >95