Få mere at vide
2-Pyridincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245174
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245174 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10235174 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04001EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 98-98-6
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.111
MDL nummer MFCD00006293
InChI nøgle SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
IUPAC navn pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridinecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 123.11
Procent renhed 97%