Få mere at vide
2-Pyridincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235174
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235174 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10245174 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04001DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 98-98-6
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.111
MDL nummer MFCD00006293
InChI nøgle SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
IUPAC navn pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridinecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 123.11
Procent renhed 97%