Få mere at vide
2-Pyridineboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyridineboronic Acid |
| CAS | 197958-29-5 |
| Molekylær formel | C5 H6 B N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2-Pyridinyl)boronic Acid, 2-Pyridylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H |
| SMIL | OB(O)c1ccccn1 |
| IUPAC navn | Pyridin-2-ylboronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.918 |
| Formel vægt | 123.049 |