Få mere at vide
2-Pyridineboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30422990
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30422990 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30422990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP991340250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridineboronic Acid
CAS 197958-29-5
Molekylær formel C5 H6 B N O2
Mængde 250 mg
Synonym (2-Pyridinyl)boronic Acid, 2-Pyridylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H
SMIL OB(O)c1ccccn1
IUPAC navn Pyridin-2-ylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 122.918
Formel vægt 123.049