Få mere at vide
2-Pyridinboronsyre N-phenyl-diethanolamin ester, 50-70%, se CofA for nøjagtig com, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11996001 10 g Glasflaske 10g
11966001 1 g Glasflaske 1g
11986001 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11996001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439890100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 662138-96-7 | C15H17BN2O2 | 268.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 662138-96-7 , 67-63-0 , 120-07-0
Molekylær formel C15H17BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 268.12
MDL nummer MFCD06798116
InChI nøgle FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol
PubChem CID 49761666
SMIL C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
IUPAC navn 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocan;propan-2-ol
Formel vægt 268.13
Procent renhed 50-70%,see CofA for exact com
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Contains varying amounts of IPA and N-phenyldiethanolamine
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.