missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Pyridineacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyridineacetonitrile |
| CAS | 2739-97-1 |
| Molekylær formel | C7H6N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2-Pyridinyl)acetonitrile, (Pyridyl-2-yl)acetonitrile, 2-(2-Pyridyl)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4H2 |
| SMIL | N#CCC1=CC=CC=N1 |
| IUPAC navn | 2-(pyridin-2-yl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.14 |
| Formel vægt | 118.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?