Få mere at vide
2-Pyridineacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11444414
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444414 100 g 100g
11424414 5 g 5g
11434414 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444414 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13087.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2739-97-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
2-Pyridinacetonitril anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Pyridinacetonitril anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2739-97-1
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.139
MDL nummer MFCD00006346
InChI nøgle UKVQBONVSSLJBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridylacetonitrile, 2-pyridineacetonitrile, pyridine-2-acetonitrile, 2-pyridin-2-yl acetonitrile, 2-2-pyridyl acetonitrile, 2-cyanomethyl pyridine, pyridine-acetonitrile, pyridyl-2-acetonitrile, pyridin-2-ylacetonitrile, pyridin-2-yl acetonitrile
PubChem CID 75959
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylacetonitril
SMIL C1=CC=NC(=C1)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridineacetonitrile
Smeltepunkt 23°C to 25°C
Tæthed 1.059
Kogepunkt 66°C to 68°C (1 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.525
Mængde 100 g
FN nummer UN3439
Beilstein 111215
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 118.14
Procent renhed 99%