missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Pyridinamine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyridinamine-d4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 98.0782 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?