Få mere at vide
2-Pyridinamine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyridinamine-d4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 98.0782 |